Läs mer
Buerkle™ Provtagare PowderProof™
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
För användning med (applikation):
För granulat Från 2 mm upp till 4 mm dia.
För pulver upp till 2 mm dia.
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Mobil provtagning av pulver och granulat
- Olika lansar och skruvar kan fästas på den robusta drivenheten och bytas ut utan problem
- För provtagning av pulver och granulat från fat, fat, påsar eller säckar
- Pulversäkra® med lans för horisontell användning, såsom provtagning från säckar, med lans för vertikal användning, för provtagning från öppna behållare som tunnor, fat eller påsar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | PowderProof Provtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Inkluderar | 12 V Motor, två laddningsbara batterier, snabbladdare, klämma för att hålla påsen och rengöringsborste |
| För användning med (applikation) | För pulver upp till 2 mm dia. |
| Längd (metrisk) | 60 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur