Läs mer
Buerkle™ Provtagare PowderProof™
Produktkod. 11887373 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
För användning med (applikation):
För granulat Från 2 mm upp till 4 mm dia.
För pulver upp till 2 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11887373
Brand: Buerkle™ 53020601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagare PowderProof™ är den praktiskt beprövade professionella lösningen för mobil provtagning av pulver och granulat.
  • Mobil provtagning av pulver och granulat
  • Olika lansar och skruvar kan fästas på den robusta drivenheten och bytas ut utan problem
  • För provtagning av pulver och granulat från fat, fat, påsar eller säckar
  • Pulversäkra® med lans för horisontell användning, såsom provtagning från säckar, med lans för vertikal användning, för provtagning från öppna behållare som tunnor, fat eller påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PowderProof Provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Inkluderar 12 V Motor, två laddningsbara batterier, snabbladdare, klämma för att hålla påsen och rengöringsborste
För användning med (applikation) För granulat Från 2 mm upp till 4 mm dia.
Längd (metrisk) 60 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.