Läs mer
Invitrogen™ Power Blotter Station
Produktkod. 15896152
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15896152
Brand: Invitrogen™ PB0010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Programvara med steg-för-steg-instruktioner för att skapa, köra och spara anpassade program
Få snabb och effektiv halvtorr proteinöverföring med Invitrogen™ Power Blotter.
De Invitrogen™ Power Blotter Station är en strömkälla med pekskärmsgränssnitt för halvtorr överföring av proteiner från gel till membran när den används med Power Blotter Cassette eller Power Blotter Cassette XL. Power Blotter Station har förprogrammerade elektroforetiska proteinöverföringsmetoder för olika typer, antal och storlekar av geler och molekylviktsintervall av proteiner.
  • Enkel programmering
  • Intuitivt LCD-färggränssnitt med pekskärm
  • Förprogrammerade metoder för snabb halvtorr överföring av proteiner
  • Flexibel —överför effektivt proteiner på cirka 5-12 minuter med 1 system
  • Integrerad strömförsörjning —sömlös drift mellan kontrollenhet och kassetter möjliggör konsekvent högeffektiv proteinfärgning och överföring
  • Bekväm —samtidig överföring av upp till 2 geler i ministorlek eller 1 gel i mellanstorlek med Power Blotter-kassetten, eller överför 4 geler i ministorlek eller 2 geler i mellanstorlek med Power Blotter Cassette XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) PB0002 eller PB0003 (kassetter)
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Halvtorr
Produktlinje Power Blotter
Typ Blotter Station
Kvantitet 1 enhet