Läs mer
Power board Peltier 230V IPP HPP IPS
Brand:  Memmert B28744
Power board Peltier 230V IPP HPP IPS
Produktkod. 15936351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5050.00 SEK
    4320.09 SEK / Varje
    Save 729.91 SEK
    14% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-02-2026