Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latexbelagda handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Handskar ger övergripande mekanisk prestanda för maximalt skydd och hållbarhet
- Latexbeläggningens upphöjda krinkelfinish förbättrar greppet i både torra och våta förhållanden
- Automatiskt stickat foder ger en optimalt spänd inneryta för förbättrad passform och flexibilitet
- Designad för användning i en mängd olika hanterings- och bärapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Beläggningsmaterial | Skrynklig latex |
| Färg | Grå, Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | No |
| Material | Polybomull |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |