Läs mer
Ansell™ Powerflex™ 80-600
Produktkod. 15891827 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15891827
Brand: Ansell™ 80600070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt skärmotstånd med komfort och säkert grepp
  • Ansell ’s Powerflex™ 80-600 handske är det praktiska svaret på säker hantering av glas, metall och plast. Den erbjuder exceptionellt skärmotstånd och robust övergripande mekanisk prestanda, plus överlägsen komfort.
  • De Ansell Powerflex™ 80-600-handsken är klassad till den exceptionellt höga skärnivån på EN-nivå 4. Denna höga skyddsnivå uppnås genom Kevlar™ stickat foder och naturgummibeläggningen. Denna beläggning står även mycket bra mot nötning, rivning och punkteringar.
  • Latexbeläggningens upphöjda ’krinkelfinish ger handsken ett utmärkt grepp i både torra och våta förhållanden.
  • Silikonfri, den Powerflex™ 80-600-handske förhindrar fingeravtryck på metalliserat varmt isoleringsglas, lämnar ytorna rena och undviker behovet av extra rengöringsarbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramidfiber; Naturgummilatex
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Klassificering Kategori III
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 40° C
Belagt område Palm belagd
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfiber; Naturgummilatex
Klipp stil Newton
Beskrivning Naturgummi belagd - öppen rygg och fingrar med helbelagd tumme - sömlös doppad produkt på Dupont™ Kevlar™ aramidfiberfoder
Beläggningsmaterial Latex
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd 4
Disponibel Återanvändbar
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Aramidfiber, Naturgummi, Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska/skärskyddshandskar (tunga)
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Stil Powerflex 80-600
Tjocklek (metrisk) 2.35 mm
Finger stil Fulla fingrar
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Liner material Aramid fiber
Foder Stickat foder
Modell 80-600
Förpackningstyp 12 par i påse, 6 påsar i en kartong
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Kvantitet 72 par
Serie Powerflex serie
Tear Rating 4
Tummen stil Vinge
Mått (L x B) 250 x 95 mm
Längd (engelska) 250 mm
Bredd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 52 g