Läs mer
Brady™ PowerMark™ Vinylmärkningstejp
Produktkod. 11552635
Mått (LxB):
15,24 mx 101,6 mm
15,24 mx 152,4 mm
15,24 mx 203,20 mm
15,24 mx 254 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11552635
Brand: Brady™ 013539
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast. PowerMark™ Vinylmärkningstejp utmärker sig också för att fästa på ytor med hög struktur.
  • Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning BBP85 Tejp - Vinyl 100 mm Gul
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Gult
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP85, PowerMark Industriell skylt- och etikettskrivare
Glans 60° 50 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 15,24 mx 101,6 mm
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Alternativt artikelnummer B85-100x15M-595-YL