Läs mer
Brady™ PowerMark™ Vinylmärkningstejp
Mått (LxB):
15,24 mx 101,6 mm
15,24 mx 152,4 mm
15,24 mx 203,20 mm
15,24 mx 254 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
- B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Beskrivning | BBP85 Tejp - Vinyl 100 mm Blå |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| För användning med (applikation) | Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning |
| Visa mer |