Läs mer
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Green Master Mix för qPCR
Produktkod. 16545231 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
10 x 5 mL
2 x 5 mL
5 mL
5 x 5 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. 16545231
Brand: Applied Biosystems™ A46111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
PowerTrack SYBR Green mastermix är en förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid med inbyggda visuella –färgämnesbaserade indikatorer för exakt reaktionsinställning.
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
Tillsammans med användarlevererade primeruppsättningar och mall, är PowerTrack SYBR Green mastermix designad för att amplifiera mål för exakt genuttrycksanalys.
Funktioner hos PowerTrack SYBR Green mastermix inkluderar:
  • Inbyggda visuella indikatorer hjälper till med reaktionsinställningen
  • Bred primer-Tm och koncentrationskompatibilitet möjliggör flexibilitet för qPCR-reaktionsinställning med minimal optimering
  • Specifik och tight reproducerbarhet i ’Cts över ett brett dynamiskt område
  • Formulerad med UNG/dUTP för att förhindra kontaminering av överförda PCR-produkter
Inbyggda visuella indikatorer
PowerTrack SYBR Green mastermix innehåller ett inert blått färgämne som inte stör realtids-PCR utan ger ökad synlighet i röret eller brunnen. En separat provbuffert tillhandahålls som innehåller ett inert gult färgämne. Om den gula provbufferten används som tillval får man en reaktionsblandning som skiftar från blått till grönt när provet tillsätts, vilket gör det lättare att undvika pipetteringsmisstag. Den gula provbufferten hjälper till med reaktionsinställningen, men krävs inte för att erhålla överlägsna resultat med PowerTrack SYBR Green mastermix.
Formulerad för maximal specificitet och reproducerbarhet
PowerTrack SYBR Green mastermix innehåller Taq DNA-polymeras, som är hårt kontrollerat genom en antikroppsförmedlad varmstarts-mekanism, som hjälper till att förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer som kan leda till ospecifik amplifiering. PowerTrack SYBR Green mastermix är designad för exceptionell prestanda i dina mest utmanande realtids-PCR-tillämpningar.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerTrack SYBR Green mastermix kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems realtids-PCR-instrument. Den är också kompatibel med Bio-Rad CFX96™ , CFX384™ och iQ ™5; Roche LightCycler™ 480; och Agilent Mx3005P™ system. För optimala resultat bör primerkoncentrationerna ligga inom intervallet 300–800 nM.
UNG för kontroll av överförd kontaminering
Kontaminering i labb som rutinmässigt kör PCR är ett stort problem för många forskare och är källan till de flesta falska positiva resultat. Inkluderandet av UNG och dUTP i PowerTrack SYBR Green mastermix resulterar i nedbrytning av alla tidigare amplifierade PCR-produkter och hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring • PowerTrack SYBR Green mastermix
• 40X gul provbuffert Förvaras
vid -20 ±5 °C i mörker.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000
Multiplexförmåga Single-plex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje Applied Biosystems
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 5 x 5 mL
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 2500 reaktioner
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck, Virusdetektion
Termostabilitet 8 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 5 x 5 mL
Inkluderar dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High