Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
Tillsammans med användarlevererade primeruppsättningar och mall, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix är designad för att amplifiera mål för exakt genuttrycksanalys.
- En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
- Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
- Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
- Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
- Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism:
- Specificitet är avgörande för att få högkvalitativa data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan stringent primerbindning
- PowerUp™ SYBR™ Green mastermix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika varmstarts-mekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och för att förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer.
- I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix genererade enskilda smältkurvor 100 % av tiden, i överensstämmelse med mycket specifik amplifiering
Snäv reproducerbarhet i CT över ett brett dynamiskt område:
- PowerUp™ SYBR™ Green mastermix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt område för en mängd olika testade mål
- Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov
- Till skillnad från konkurrentblandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, bibehålls PowerUp™ SYBR™ Green mastermix-effektiviteten över hela det dynamiska området för att hjälpa till att leverera maximalt förtroende för datakvalitet
UDG ingår för kontroll av överföringskontamination:
- Inkluderandet av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix möjliggör nedbrytning av alla tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och möjliga falska positiva
Stabilitet av förmonterade reaktioner:
- Den tighta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeras i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix gör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data
- Denna konsekvens tillåter användare att ha förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUp™ SYBR™ Green mastermix över många arbetsflödesscenarier1
Bred instrumentkompatibilitet:
- PowerUp™ SYBR™ Green mastermix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument2
- Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5 och CFX96™ /CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™-system
- För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 till 800 nM
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | 2X-blandningen innehåller SYBR Green-färgämne, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX-passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 10 x 1 ml tub, tillräckligt för 1000 20-μl-reaktioner (10 μl mastermix per reaktion). Förvara vid 2 –8 °C i mörker. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Dual-Lock Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Multiplexförmåga | Single-plex |
| Passiv referensfärg | ROX (Pre-mixed) |
| Visa mer |