Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Produktkod. 15390929 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15390929
Brand: Applied Biosystems™ A25777
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid.
Tillsammans med användarlevererade primeruppsättningar och mall, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix är designad för att amplifiera mål för exakt genuttrycksanalys.
  • En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
  • Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
  • Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
  • Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism:
  • Specificitet är avgörande för att få högkvalitativa data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan stringent primerbindning
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika varmstarts-mekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och för att förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer.
  • I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix genererade enskilda smältkurvor 100 % av tiden, i överensstämmelse med mycket specifik amplifiering
Snäv reproducerbarhet i CT över ett brett dynamiskt område:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt område för en mängd olika testade mål
  • Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov
  • Till skillnad från konkurrentblandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, bibehålls PowerUp™ SYBR™ Green mastermix-effektiviteten över hela det dynamiska området för att hjälpa till att leverera maximalt förtroende för datakvalitet
UDG ingår för kontroll av överföringskontamination:
  • Inkluderandet av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix möjliggör nedbrytning av alla tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och möjliga falska positiva
Stabilitet av förmonterade reaktioner:
  • Den tighta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeras i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix gör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data
  • Denna konsekvens tillåter användare att ha förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUp™ SYBR™ Green mastermix över många arbetsflödesscenarier1
Bred instrumentkompatibilitet:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument2
  • Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5 och CFX96™ /CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™-system
  • För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 till 800 nM
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR Green-färgämne, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX-passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 5 x 5 ml tub, tillräckligt för 2500 20-μl-reaktioner (10 μl mastermix per reaktion).
Förvara vid 2– 8 °C i mörker.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Dual-Lock Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Multiplexförmåga Single-plex
Passiv referensfärg ROX (Pre-mixed)
Produktlinje PowerUP , SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 5 x 5 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 2500 reaktioner av 20-μl
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 5 x 5 mL
Inkluderar dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium