Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ Biohazard påshållare
Produktkod. p-31547 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska):
7,3 tum
14,6 tum
Höjd (engelska):
20,5 tum
23,5 tum
29,5 tum
Produktkod. 12370619
Brand: Bel-Art™ H131890000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil trådhållare håller påsarna öppna medan en separat krokad ring som vilar över toppen håller dem säkert på plats
  • Bright biohazard orangefärgad epoxibelagd ståltråd
  • Kemisk och korrosionsbeständig; opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Tål ett temperaturområde på -223 C (-°369 °F) till 121 C (°250 °F)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Cirkulär epoxibelagd trådram med lättanvänd krokad ring över en topp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För att hålla biofarliga påsar öppna och redo att användas
För användning med (utrustning) 01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-8383 x 20A i H. W biofarliga påsar
Material Epoxibelagd tråd
Temperaturområde (engelska) -369 °F till +250 °F
Temperaturområde (metriskt) -223 °C till +121 °C
Bredd (engelska) 14,6 tum
Bredd (metrisk) 37 cm
Höjd (engelska) 29,5 tum
Höjd (metrisk) 75 cm
Diameter (engelska) 14,6 tum
Diameter (metrisk) 37 cm
Produkttyp Biohazard påshållare