Läs mer
Praseodym(III)fluorid, vattenfri, REacton™ , 99,9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376298
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11376298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011241.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-46-1
Molekylformel F3Pr
Molekylvikt (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00016287
InChI-nyckel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn praseodym(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) fluoride
Smältpunkt 1395°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel PrF3
UN-nummer UN3288
Formel vikt 197.9
Procent renhet 99.9895%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.