Läs mer
Praseodym(III,IV)oxid, 99,9 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10266630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
:
50 g; Glasflaska
Produktkod. 10266630
Brand: Thermo Scientific Acros 194620500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III, IV) oxide
Namnnotering 99.9%
CAS 12037-29-5
Färg Svart eller brun till grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.90%
Molekylformel O11Pr6
Linjär formel Pr6O11
MDL-nummer MFCD00011178
Merck Index 14, 7712
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
IUPAC-namn hexapraseodymium(3+)undekaoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 1021.44
Formel vikt 1021.44
Procent renhet 99.9% (trace metals basis)
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado