Läs mer
Praseodym(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313868
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Product Code. 11313868
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040310.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det är vattentåligt Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52093-27-3
Molekylformel C3F9O9PrS3
Molekylvikt (g/mol) 588.097
MDL-nummer MFCD00192417
InChI-nyckel ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9894708
IUPAC-namn praseodym(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 588.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.