Läs mer
Brannan Pre-Calibrated S/S Folding Probe Thermometer
Produktkod. 17896895
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till 200 °C
Produktkod. 17896895
Brand: Brannan TC010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stainless steel folding probe thermometer complete with pre-calibrated certificate set at two fixed points.
  • High accuracy thermometer supplied with traceable calibration certificate
  • Calibration points 0°C and 90°C
  • Foldable probe for convenient use and easy storage
  • Stainless steel probe adjusts from 0° to 180°
  • Temp range -20°C to +200°C
  • Suitable for a variety of uses including HVAC, laboratory and energy management
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0°C and 90°C
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Visa mått 16 x 38 mm
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Testing the temp of solid or liquid
Höjd (engelska) 1.61 in.
Höjd (metrisk) 4.1 cm
Inkluderar Battery and instructions
Längd (metrisk) 6.10 in.
Material Stainless Steel
Modell 31/176/0
Sondtyp Stainless Steel
Upplösning 0.1°C
Vikt (engelska) 0.24 lb.
Vikt (metrisk) 110 g
Bredd (engelska) 0.59 in.
Datalagring None
Max. Temperatur (engelska) 392°F
Max. Temperatur (metrisk) 200°C
Min. Temperatur (engelska) -4°F
Min. Temperatur (metrisk) -20°C
Temperaturområde (engelska) -4°F to 392°F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 200 °C
Kalibrerad 2 Point Traceable
För användning med (utrustning) Soil or Liquid
Batteritid 2 Years
Batterityp CR2032 Lithium
Noggrannhet ±1°C 0/100°C, ±2°C 101/150°C
Indelning 0.1
Nedsänkningslängd 30 mm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 1.5 cm
IP-betyg IP65