Läs mer
Fisherbrand™ Förfyllda pärlkvarnsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15575799 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Hårdvävnadsslipningsrör
Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad
Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör
Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstorlek:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramisk
Metall
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15575799
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bead Mill 4 och Bead Mill 24 homogenisatorer. Kan även användas med de flesta andra kommersiella pärlkvarnar.
  • Används för bearbetning av ben, hår, naglar, frön, majs, nötter
  • 7 ml polypropenrör stängda med skruvlock
  • Kan autoklaveras vid 121 °C
  • Max centrifughastighet på 5 000 xg
  • Bearbetningsintervall: 1mL till 5mL
  • Längd utan lock: 57mm
  • Längd med lock: 60mm
  • Diameter: 15,3 mm
  • Icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hårdvävnadsslipningsrör
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Partikelstorlek 2,4 mm
Volymintervall (metriskt) 1 till 5 ml
Diameter (metrisk) 15.3 mm
Längd (metrisk) 57 mm (utan lock); 60 mm (med lock)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Metall
För användning med (applikation) Används för bearbetning av ben, hår, naglar, frön, majs, nötter
För användning med (utrustning) Bead Mill 24 Homogenizer