Läs mer
Fisherbrand™ Förfyllda pärlkvarnsrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Hårdvävnadsslipningsrör
Homogeniserande blandningsrör för hård vävnad
Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör
Tuffa mikroorganism Lysing Mix-rör
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7 ml
Partikelstorlek:
0,5 mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Glas
Keramisk
Metall
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 7 ml |
| Partikelstorlek | 1,4 mm |
| Volymintervall (metriskt) | 1 till 5 ml |
| Diameter (metrisk) | 15.3 mm |
| Längd (metrisk) | 57 mm (utan lock); 60 mm (med lock) |
| Material | Keramisk |
| För användning med (applikation) | Används för bearbetning av hjärna, lever, njure, lunga, mjälte |
| För användning med (utrustning) | Bead Mill 24 Homogenizer |