Läs mer
Thermo Scientific™ Förtillsatt Dichloran Rose-bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar (uttorkad)
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Isolera och räkna upp jäst och mögel i samband med matförstöring med Thermo Scientific™ Oxoid™ Förtillsatt Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbas (uttorkad) samtidigt som den vidhäftar ISO 21527-1: 2008. På grund av närvaron av antibiotikum Kloramfenikol i formuleringen ger mediet selektivitet mot bakterier samt minskar skadlig kemikaliehantering i laboratoriet.
Använd förtillsatt Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) agarbas för selektiv isolering och räkning av livsduglig jäst och mögel i livsmedel med en vattenaktivitet över 0,95 aW.
Införandet av kloramfenikol i detta medium undertrycker bakterietillväxt, vilket gör att mögel och jästsvampar kan växa. Hämningen av spridande mögelsvampar och begränsningen av deras kolonistorlek resulterar i förbättrad uppräkning och upptäckt. Det reducerade pH-värdet för DRBC (ISO ) Agar ökar hämningen av jästsvampar av rosen-bengalen. Förkompletterad DRBC (ISO ) Agar innehåller 0,1 g per liter kloramfenikol i agarbasen. Detta tar bort behovet av tillskott och hantering av kloramfenikol.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
- Håller sig till ISO 21527-1: 2008 års standarder.
- Selektiv för livskraftiga jäst- och mögelprover i livsmedelsprover.
Införandet av kloramfenikol i detta medium undertrycker bakterietillväxt, vilket gör att mögel och jästsvampar kan växa. Hämningen av spridande mögelsvampar och begränsningen av deras kolonistorlek resulterar i förbättrad uppräkning och upptäckt. Det reducerade pH-värdet för DRBC (ISO ) Agar ökar hämningen av jästsvampar av rosen-bengalen. Förkompletterad DRBC (ISO ) Agar innehåller 0,1 g per liter kloramfenikol i agarbasen. Detta tar bort behovet av tillskott och hantering av kloramfenikol.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | Förtillsatt Dichloran Rose-bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar (uttorkad) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |