Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade kompakta klämmätare
Produktkod. 15800056
Produkttyp:
AC Current only
AC/DC-ström, sant RMS
Hertz:
10 till 100 000 Hz
10 to 10,000 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15800056
Brand: Digi-Sense™ 2025055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
Digi-Sense™ Clamp Meters har en kompakt design för testning på svåråtkomliga platser
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Increased durability with double-molded plastic housing
  • Instant visibility with LCD alert when measuring noncontact AC voltage
  • Access difficult testing areas with the small jaw opening
  • Improved measurement ease with data Hold function on the large backlit display
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp AC Current only
För användning med (utrustning) Electrical Equipment
Längd (engelska) 7.75 in.
Längd (metrisk) 19.7 cm
Noggrannhet DC volts: ± 1.5% + 2 digits; AC volts: ± 2.0% + 5 digits; AC current: ± 2.8% + 5 digits; Frequency: ± 1.5% + 2 digits; Resistivity: ± 3.5% + 5 digits
Amperage 0 to 400 A
Certifikat och efterlevnad CAT III 1000 V
Färg Blue/Gray
Mått (L x B x H) 19.7 x 7 x 4 cm
För användning med (applikation) Building maintenance and facility services.
Höjd (engelska) 1.5625 in.
Höjd (metrisk) 4 cm
Hertz 10 to 10,000 Hz
Inkluderar Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
Antal per förpackning 1 Ea.
Temperaturområde (engelska) -4°F to +1400°F
Temperaturområde (metriskt) -20°C to +760°C
Bredd (engelska) 2.75 in.
Bredd (metrisk) 7 cm