Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade kompakta klämmätare
Produkttyp:
AC/DC-ström, sant RMS
Endast växelström
Hertz:
10 till 10 000 Hz
10 till 100 000 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Testsladdar, temperatursond, bärväska, 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport tillhandahålls av InnoCal .
- Pålitliga mått
- Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Ökad hållbarhet med dubbelgjuten plasthölje
- Omedelbar synlighet med LCD-larm vid mätning av icke-kontakt AC spänning
- Få tillgång till svåra testområden med den lilla käköppningen
- Förbättrad mätningsenkelhet med data Hold-funktion på den stora bakgrundsbelysta displayen
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | AC/DC-ström, sant RMS |
| För användning med (utrustning) | Elektrisk utrustning |
| Längd (engelska) | 7,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 19.7 cm |
| Spänning | 600 V |
| Noggrannhet | DC volt:± 1,5 % + 2 siffror; Likström:± 2,8 % + 5 siffror; AC volt:± 2,0 % + 5 siffror; AC nuvarande:± 2,8 % + 5 siffror; Kapacitans:± 5,0 % + 10 siffror; Frekvens:± 1,5 % + 2 siffror; Resistivitet:± 3,5 % + 5 siffror |
| Amperage | 0 till 400 A |
| Certifikat och efterlevnad | CAT III 1000 V |
| Färg | Blå/grå |
| Mått (L x B x H) | 19.7 x 7 x 4 cm |
| Visa mer |