Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad ficktermometer
Produktkod. 15810046
Mått (L x B x H):
16,51 x 7,62 x 15,2 cm
22,86 x 5,08 x 20,6 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15810046
Brand: Digi-Sense™ 2025032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Battery
Digi-Sense Förkalibrerade ficktermometrar ger snabba temperaturavläsningar med utmärkt noggrannhet
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
Garanti
2 år
Specifikationer
Mått (L x B x H) 16,51 x 7,62 x 15,2 cm
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Laboratory, educational, R&D
Höjd (engelska) 6 in.
Höjd (metrisk) 15.2 cm
Inkluderar Protective probe guard, battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal
Längd (metrisk) 16.51 cm
Mätningstid 20 sec.
Sondtyp Penetration
Upplösning 0.1°
Produkttyp Large Head Digital Pocket Thermometer
Datalagring None
Max. Temperatur (engelska) 482°F
Max. Temperatur (metrisk) 250°C
Min. Temperatur (engelska) -40°F
Min. Temperatur (metrisk) -40°C
Temperaturområde (engelska) -40°F to +482°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +250°C
Kalibrerad NIST-traceable
Batterityp 1.5V LR44
Noggrannhet ±1.5% of reading +2.0°
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 7.62 cm