Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad ficktermometer
Produktkod. p-7114293
Mått (L x B x H):
16.51 x 7.62 x 15.2 cm
22.86 x 5.08 x 20.6 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15820046
Brand: Digi-Sense™ 2025033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Batteri
Digi-Sense Förkalibrerade ficktermometrar ger snabba temperaturavläsningar med utmärkt noggrannhet
  • Pålitliga mått
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
Garanti
2 år
Specifikationer
Mått (L x B x H) 22.86 x 5.08 x 20.6 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Laboratorium, utbildning, R &D
Höjd (engelska) 8,125 tum.
Höjd (metrisk) 20.6 cm
Inkluderar Skyddande sondskydd, batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal
Längd (metrisk) 22.86 cm
Mätningstid 20 sek.
Sondtyp Genomslag
Upplösning 0,1°
Produkttyp Digital ficktermometer i pennstil
Max. Temperatur (engelska) 482 °F
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +482 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +250 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
Batterityp 1.5V LR44
Noggrannhet ±1,5 % av läsningen +2,0°
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 5.08 cm