Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Koliforma vattenbad
Produktkod. 15305877 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Precision COL 19
Precision COL 35
Kapacitet (metrisk):
19 l
35 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15305877
Brand: Thermo Scientific™ TSCOL19
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd din fekala koliforma testning med koliforma vattenbad, designade speciellt för denna applikation. Baden är förinställda till optimala temperaturer för enkel användning.
Stöd ditt fekala koliforma test med Thermo Scientific™ Precision™ koliforma vattenbad, designade speciellt för denna applikation. Baden är förinställda till optimala temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 och 45,5 °C för enkel användning. Varje bad är fabrikskalibrerat, med senare fältkalibrering aktiverad från frontpanelen utan behov av verktyg. Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med epoxipulverlackerad utsida och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
  • Temperaturregulator ger± 0,05 °C enhetlighet och± 0,1 °C stabilitet med gavelskåpa i rostfritt stål
  • Uppnå enastående temperaturjämnhet med perimeterriktat vattenflöde
  • Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
  • Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
  • Hjälp till att förhindra överhettning av badet med skydd mot låg vätska
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Få plats med högre laboratorieartiklar med nytt, förlängt lock med gångjärn
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Epoxipulverbelagt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 19 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C och 45,5 °C
Typ Water Bath
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1200 w
Inkluderar Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka
Material Rostfritt stål
Modell Precision COL 19
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tum (394 x 632 x 249 mm)
Amperage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)