Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Koliforma vattenbad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Stöd ditt fekala koliforma test med Thermo Scientific™ Precision™ koliforma vattenbad, designade speciellt för denna applikation. Baden är förinställda till optimala temperaturer på 35,0, 41,5, 44,5 och 45,5 °C för enkel användning. Varje bad är fabrikskalibrerat, med senare fältkalibrering aktiverad från frontpanelen utan behov av verktyg. Dra nytta av enastående kemikalie- och korrosionsbeständighet med epoxipulverlackerad utsida och rengör enkelt kammaren med dess sömlösa insida i rostfritt stål.
- Temperaturregulator ger± 0,05 °C enhetlighet och± 0,1 °C stabilitet med gavelskåpa i rostfritt stål
- Uppnå enastående temperaturjämnhet med perimeterriktat vattenflöde
- Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
- Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
- Hjälp till att förhindra överhettning av badet med skydd mot låg vätska
- Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
- Få plats med högre laboratorieartiklar med nytt, förlängt lock med gångjärn
- Skydda ditt arbete med ljudlarm
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Epoxipulverbelagt stål |
| Controllertyp | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 19 l |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE |
| Temperaturområde | 35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C och 45,5 °C |
| Typ | Water Bath |
| Visa | Monokrom LCD |
| Värmekapacitet | 1200 w |
| Inkluderar | Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |