Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ PROMO för badkar för allmänna ändamål
Produktkod. p-8504022 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Modell:
Precision GP 10
Precision GP 28
Inkluderar:
24 liter termiska pärlor
8 l termiska pärlor
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 16285131
Brand: Thermo Scientific™ TSGP28PMO5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Precision™ Badkar för allmänna ändamål är utformade för att hålla vattentemperaturen från rumstemperatur till 100 °C
  • Frigör värdefullt bänkutrymme med mindre ytor jämfört med tidigare modeller
  • Avancerad mikroprocessorkontroller är designad för utökad funktionalitet
  • Skydda ditt arbete med ljudlarm
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperaturer
  • Enkel att använda och övervaka med ikonbaserad grafisk display
  • Förbättrad gångjärnsdesign möjliggör en öppen lockkonfiguration samt enkel borttagning av locket
  • Hjälper till att förhindra badskador och överhettning genom skydd mot låg vätskenivå
  • Förenkla driften med snabbkopplingsdränering på 10, 20 och 28L och dubbla modeller
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 28 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 100 °C
Visa Monokrom LCD
Inkluderar 24 liter termiska pärlor
Material Epoxi pulverlackerad exteriör
Modell Precision GP 28
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,2 °C
Mått (L x B x H) 15,4 x 21,8 x 11,1 tum (392 x 555 x 282 mm)
Mått (LxBxH) Inredning 11,7 x 19,7 x 7,9 tum. (297 x 500 x 200 mm)
Spänning 100-115 V/200-230 V
Frekvens 50/60 Hz