Läs mer
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Produktkod. 12602065
Encompass_Preferred
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Stil:
Storlek 1
Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Pakningsstørrelse:
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12602065
Brand: Kappes Systeme™ 6002.00.0252
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Typ Storage Bin
Material Polyethylene
Färg Gult
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Stil Storlek 3
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.