Läs mer
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Produktkod. 12611775
Encompass_Preferred
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Stil:
Storlek 1
Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12611775
Brand: Kappes Systeme™ 6003.00.0250
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Typ Storage Bin
Material Polyethylene
Färg Blått
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Stil Storlek 4
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.