Läs mer
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Stil:
Storlek 1
Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Storage Bin |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Grå |
| Form | Rectangular |
| För användning med | Feed and Roller Conveyor |
| För användning med (applikation) | Food Storage |
| Stil | Storlek 4 |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido