Läs mer
Invitrogen™ Premo Autofagianalyser med sensor LC3B, p62 eller tandemsensor RFP-GFP-LC3B
Produktkod. 15138745
Färg:
Klart
Röd-orange, grön
Rött
Etikett eller färgämne:
GFP-p62
LC3B-GFP
LC3B-RFP
RFP-GFP-LC3B
RFP-p62
Beskrivning:
Premo Autophagy Sensor GFP-p62 Kit
Premo Autophagy Sensor LC3B-GFP (BacMam 2.0)
Premo Autophagy Sensor LC3B-RFP (BacMam 2.0)
Premo Autophagy Sensor RFP-p62 Kit
Premo Autophagy Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15138745
Brand: Invitrogen™ P36240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck cellautofagi med våra Autophagy Assay Kit, som erbjuder chimära sensorer som innehåller fluorescerande proteiner GFP och RFP, och autofagi-associerade proteiner p62 och LC3B.
Övervaka enkelt olika stadier av cellulär autofagi med Premo Autophagy-analyser och sensorer, som är baserade på LC3B- eller p62-kopplade fluorescerande proteinchimärer, eller RFP-GFP-LC3B-tandemsensorn. Premo Autophagy assay kit erbjuder selektiviteten av Premo Autophagy-sensorer, som är baserade på chimärer av autofagi-associerade proteiner LC3B eller p62, och grönt (GFP) och/eller rött fluorescerande protein (RFP), med transduktionseffektiviteten av BacMam-teknologi. Transduktion eller till och med samtransduktion kan utföras i en mängd olika celler, inklusive neuroner och neurala stamceller (NSC) med ett enkelt protokoll som involverar att lägga till BacMam 2.0 chimärt reagens till celler, inkubera över natten och sedan visualisera transduktion med standardinställningar för GFP (grönt fluorescerande protein) och/eller RFP (rött fluorescerande protein).
Premo Autofagisensorer drar fördel av autofagiassocierade proteiner LC3B eller p62, tillsammans med GFP eller RFP, för att detektera antingen induktion eller hämning av autofagi i celler. De Premo Autophagy-sensorer transduceras med BacMam-teknologi (insekts -Bac ulovirus med en mammalisk promotor), vilket möjliggör entydig visualisering av de chimära proteinerna i autofagosomer. BacMam-reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och därför säkra att hantera. De är också icke-cytotoxiska och färdiga att använda. Till skillnad från typiska expressionsvektorer möjliggör BacMam-reagens titrerbart och reproducerbart uttryck och erbjuder hög samtransduktionseffektivitet; därför kan flera BacMam-reagens lätt användas på samma celler. Nyligen gjorda förbättringar av BacMam-systemet möjliggör effektiv transduktion i ett större antal celler, inklusive neuroner och neurala stamceller (NSC) med ett enkelt ettstegsprotokoll. För att visualisera autofagi, lägg helt enkelt till BacMam Autophagy Sensor i cellerna och inkubera över natten för proteinuttryck, och detektera sedan signal med standardinställningar för GFP och/eller RFP-fluorescens på ditt instrument.
LC3B-proteinet spelar en avgörande roll i autofagi. Normalt finns detta protein i cytosolen, men efter klyvning och lipidering med fosfatidyletanolamin associerar LC3B med fagoforen. Denna lokalisering kan användas som en allmän markör för autofagiska membran. P62-proteinet, även känt som sekvestosomer (SQSTM1), är ett ubitiquitinbindande protein som fungerar som en receptor för laster som är avsedda att brytas ned av det cellulära autofagiska maskineriet. När autofagi induceras, lokaliseras p62-proteinet till autofagosomer och bryts därefter ned. Omvänt, med hämning av autofagi, ackumuleras p62-proteinet i autofagosomen. Således tjänar den subcellulära lokaliseringen av en p62-fluorescerande proteinchimär som en användbar markör för induktion och inhibering av autofagi.
Dessutom, genom att kombinera den syrakänsliga GFP (dvs. Emerald GFP) med en syraokänslig RFP (dvs. TagRFP) i tandemsensorn RFP-GFP-LC3B, kan förändringen från en autofagosom (neutralt pH) till autolysosomen (med ett surt pH) visualiseras genom att avbilda den specifika förlusten av fluorescensen av GFP:n efter fluorescensen fusion. Vid induktion av autofagi, Premo Tandem Autophagy Sensor märker de punkterade autofagosomerna; dessa strukturer är positiva för både GFP och RFP. När lysosomen väl har smält, sjunker pH, vilket släcker GFP, vilket gör att autolysosomer ser röda ut. Dessutom kombinerar man Premo Autophagy Tandem Sensor med den långt röda emitteringen LysoTracker Deep Red (tillgänglig separat) möjliggör en trefärgsanalys av autofagosomal/autolysomal/lysosomal dynamik.
Varje Premo Autophagy assay kit innehåller kloroquin difosfat, som används som en negativ kontroll för att hämma autophagy.
Fördelar med att använda Premo Autofagi-analyser
Multiplex inspirerad— kombinerar Premo Autophagy Tandem Sensor med den långt röda emitteringen LysoTracker Deep Red möjliggör en trefärgsanalys av fullständig autofagisk vägdynamik
Mycket effektivt leveranssystem— >90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
Snabbt och bekvämt— lägg bara till Premo Autophagy-reagens till dina celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
Robust— Premo Autofagireagens är icke-replikerande i däggdjursceller, saknar observerbar cytopatisk effekt och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-protokoll
Flera konfigurationer: — Premo Autophagy-sensorer är tillgängliga i följande chimära konfigurationer:
P36235: LC3B-GFP; kontroll LC3B (G120A)-GFP; P36236: LC3B-RFP; kontroll LC3B (G120A)-RFP; P36239: RFP-GFP-LC3B; P36240: GFP-p62; P36241: RFP-p62
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Premo Autophagy Sensor GFP-p62 Kit
Kvantitet 1 kit
Formatera Provrör
Kit Innehåll Autophagy Sensor p62-GFP och kloroquindifosfat
Produkttyp Autofagi sensor
Kompatibla celler Däggdjursceller
Excitation/Emission 488/506
Färg Klart
Frakt skick Våt is
Produktlinje Premo
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Etikett eller färgämne GFP-p62
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Förvaringskrav Förvaras vid 2 °C till 6 °C, skyddat från ljus. Får ej frysas.