Läs mer
Buerkle™ Tryckspruta Turn-n-Spray
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Beskrivning
- Sprutan kan användas för många ändamål, såsom desinficering och rengöring, eller även för att spraya växtskyddsmedel
- Trycksprutan är idealisk för att spruta ett brett utbud av olika vätskor jämnt och kontinuerligt
- Aktivering av kolvstången snabbt och enkelt bygger upp ett övertryck i solbrännan
- Den inbyggda säkerhetsventilen skyddar mot övertryck (max. 4 bar)
- Den justerbara munstycksmuttern gör det möjligt att reglera sprutstrålen individuellt– från en fin sprutdimma till en kraftfull stråle
- Det ergonomiska handtaget ger ett bekvämt grepp om trycksprutan
- Den robusta plastbehållaren av HDPE har en upphöjd, oförstörbar fyllnadsskala som anger fyllningsnivån i steg om 0,25 L
- Den manuella sprutan kan rengöras noggrant tack vare enkel borttagning.
- Justerbar spraystråle, munstycksdiameter 0,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 50,72 oz. |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Spruta för upp och ner sprutning |
| Diameter (engelska) | 5,51 tum |
| Höjd (metrisk) med stängning | 305 mm |
| Material | Polyeten, Polypropen, FKM |
| Max. Temperatur (metrisk) | 0 °C till 20 °C |
| Max. Temperatur (engelska) | 32 °F till 86 °F |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |