Läs mer
JULABO PRESTO processsystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227811
Modell:
A38
A41
A70
W41
Produktkod. 17714869
Brand: JULABO 9420381.N1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PRESTO-systemen är designade för exakt temperaturkontroll såväl som snabba temperaturförändringar, vilket gör dem idealiska för reaktorkärl, materialspänningstester eller temperatursimuleringar.
  • Breda arbetstemperaturområden utan att byta vätskor
  • Ethernet-gränssnitt
  • SD-kortplats
  • taktoptimerad design skapar mer utrymme direkt bredvid enheterna
  • Anslutningar för USB , Ethernet, RS232 och larmutgång
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +250 °C
Mått (L x B x H) 29,5 x 13 x 26,4 tum.
Modell A38
Typ Processsystem