Läs mer
Gibco™ Primära hepatocytunderhållstillskott
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hepatocytunderhållstillskottspaket Hepatocytunderhållstillskottspaket låter dig komplettera upp till 500 ml Williams
Medium E utan fenolrött (eller lämpligt
alternativt basalt medium) för att inkubera hepatocyter i suspensions- eller pläterade kulturer.
Förpackningar för underhåll av hepatocyter innehåller:
Dexametason
En cocktaillösning av penicillin-streptomycin, ITS+ (insulin, transferrin, selenkomplex, BSA och linolsyra), GlutaMAX™ , och HEPES
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om våra cellodlingsreagenser för hepatocyter .
Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter .
Lär dig mer om hela vårt sortiment av hepatocyter .
Medium E utan fenolrött (eller lämpligt
alternativt basalt medium) för att inkubera hepatocyter i suspensions- eller pläterade kulturer.
Förpackningar för underhåll av hepatocyter innehåller:
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om våra cellodlingsreagenser för hepatocyter .
Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter .
Lär dig mer om hela vårt sortiment av hepatocyter .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara Cocktail B och dexametason i kylskåp (2 –8 °C) och skydda mot ljus. |
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Kryokonserverad |
| Produkttyp | Hepatocyttillägg |
| Med tillsatser | GlutaMAX, HEPES |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Primary Hepatocyte Maintenance Supplements
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: streptomycin sulphate