Läs mer
Gibco™ Primära råttcortexneuroner
Produktkod. p-7076164
Kvantitet:
1 x 106 celler
4 x 10 6
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10296834
Brand: Gibco™ A1084001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Primära råttcortexneuroner
Gibco Primary Rat Cortex Neurons (RCNs) are isolated and cryopreserved from day-18 Fischer 344 rat embryos. These cryopreserved RCNs offer a flexible, ready-to-use, and high-quality source of cells for neuronal experiments. They consistently yield post-thaw viability in the range of 50–80% and maintain high neuronal purity. Cryopreserved neurons are suitable for various applications requiring primary rat brain neurons, including patch-clamp electrophysiology, MEA, neurite outgrowth, synaptic protein expression, and neuron toxicity assays.
GIBCO™ Primära råttcortexneuroner isoleras från dag-18 råttembryon och kryokonserveras i flytande kväve. Varje injektionsflaska innehåller 1x10e6 celler ⁄ml viabla celler (efter upptining). Med de kryokonserverade primära råttcortexneuronerna (E-18), Invitrogen erbjuder neurovetenskapliga forskare ett flexibelt, färdigt att använda och kvalitetsalternativ till akut isolerade neuroner. Förutom att vara bekvämlighet, är dessa produkter utvecklade genom kraftfull intern forskning för att ge jämförbara egenskaper, såsom livsduglighet och cellfunktion, med celler som är akut isolerade. De är också mycket rena celler som innehåller minsta möjliga mängd astrocyter och andra gliaceller, och har minimal lot-till-lot-variabilitet på grund av stor tillverkning av enstaka partier. Till skillnad från de andra kommersiellt tillgängliga primära råttneuronerna som i allmänhet ger cirka 30 % eller lägre livskraft efter upptining, Invitrogen celler ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50-80%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Neurala celler
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Råtta
Vävnad Bark
Givarattribut Normal
Antal celler 1 x 106
Produkttyp Rat Cortex Neuron
Kvantitet 1 x 106 celler
Testad för Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma