Läs mer
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettskrivartillbehör
Produktkod. 12648206 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Dator
Insamlingssystem
Kassettbehållare
Samlingsfack
Varm folietejp
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12648206
Brand: Epredia™ A79510024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upprätthålla Epredia™ PrintMate™ Kassettskrivare med PrintMate™ Tillbehör.
Tillbehör inkluderar:
  • Uppsamlingssystem uppsamlingsfack (kartong med 4)
  • Ficka
  • Varmfolietejp, kartong om 5 (rulle med tejp skriver ut ca 20 000 kassetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kassettbehållare
Beskrivning Kassettbehållare (varje)
För användning med (utrustning) PrintMate AS Kassettskrivare, PrintMate Kassettskrivare