Läs mer
Thermo Scientific™ Pro-Tect Agar TWI kontaktplatta (TSA Agar med inhibitorer)
Produktkod. 12942628
Beskrivning:
Pro-Tect TWI
Kvantitet:
1 x 20 tallrikar
Fyll volym:
13 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12942628
Brand: Thermo Scientific™ PO0678D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Prova ytor utan ansträngning efter rengöring med trippellindade, bestrålade plattor med desinhibitorer för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer.
Prova ytor utan ansträngning efter rengöring och desinfektion med Thermo Scientific™ Pro-Tect Agar TWI kontaktplattor, innehållande lecitin, polysorbat 80, natriumtiosulfat och Tween 80 för att neutralisera ytdesinfektionsmedel och hjälpa till med återhämtning av mikroorganismer. Plattorna är trippellindade och bestrålade för sterilitet.
Effektivisera miljöövervakningen av renrumsmiljöer med Pro-Tect Agar trippellindade, bestrålade kontaktplattor för ytprovtagning.
  • Säker: kupolformad botten förhindrar agar från att falla ur skålen
  • Lätt att hantera: GripFit™ teknologin säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning
  • Enkel tolkning av resultat: det inre lagret på plattans bas är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, vilket gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser
  • Lätt att stapla: ger mer stabilitet under hantering och transport, och ventilationen minskar för att förhindra att tallrikar torkar ut
  • Konsekvent: tillverkad med en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje tallrik
Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Beskrivning Pro-Tect TWI
Formatera 90 mm monoplate
Produkttyp Agar
Fyll volym 13 mL
Kvantitet 1 x 20 tallrikar