Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Celllysbuffert
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Beskrivning
För lysering av vidhäftande μceller används 400 L cellysbuffert för en 10 cm skål. För icke-vidhäftande celler μanvänds 400 L buffert per 10 7 celler, när de väl har tvättats i PBS och pelleterats. Bufferten ska kylas och PMSF ska tillsättas bufferten omedelbart före användning.
Buffertsammansättning:
- 20 mM Tris-HCl (pH 7,5)
- 150 mM NaCl
- 1 mM Na2EDTA
- 1 mm EGTA
- 1 % Triton
- 2,5 mM natriumpyrofosfat
- 1 mMβ -glycerofosfat
- 1 mM Na3VO4
- 1 μg/ml leupeptin
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Buffert |
| Kvantitet | 20 ml |
| Art | Hund, Mus, Råtta, Gris, Icke-mänsklig primat, Människa |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex |