Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex Mus Basic Kit
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Beskrivning
Innehåller
- Läsbuffert
- Tvättbuffert 10x
- Streptavidin-PE
- Universal analysbuffert
- Detektion Antibody Diluent Mus
- PCR 8-rörsremsa
- Självhäftande film
- Greiner Mikroplatta svart 96 brunnar
- Kvantifiera flera mål i cell/vävnadskultursupernatanter, serum och plasma
- Denna sats innehåller ingen Multiscreen-filterplatta
- ProcartaPlex analyser användning Luminex™ xMAP teknologi för multianalytdetektering av utsöndrade proteiner inklusive cytokiner, kemokiner, tillväxtfaktorer och andra proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basic och Setup Kit |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Mus |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex |