Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Tvättbuffert (10X)
Produktkod. p-200022107
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15542117
Brand: Invitrogen™ EPX66666000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProcartaPlex Wash Buffer är för användning med ProcartaPlex analyser. Det levereras som ett 10X koncentrat och används för att tvätta ProcartaPlex analyser med plattbottenplattor.
ProcartaPlex Wash Buffer är för användning med ProcartaPlex analyser. Det levereras som ett 10X koncentrat och används för att tvätta ProcartaPlex analyser med plattbottenplattor. Det är en enkel blandning av buffertar, salter och milt rengöringsmedel.
ProcartaPlex Tvättbuffert (10X) ingår i våra bassatser och hyllplan. Dessutom erbjuder vi den här som en fristående artikel.
Anmäld ansökan
  • Multiplex immunanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Buffert
Kvantitet 25 ml
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Endast för forskning.