Läs mer
Contec™ ProChlor
Handla allt Contec Produkter
Behållartyp:
Förseglad flaska
Kapslad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
Description
Säkerställer att renrummet är fritt från föroreningar och partiklar.
En blandning av underklorsyrlighet i renat vatten, Contec ProChlor tillhandahålls färdigt att använda och är effektivt mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar, virus och sporer.
Contec ProChlor är 0,2 mikron filtrerad och fylld i en miljö av grad A. Produkten är försedd med dubbla påsar och är designad för att enkelt komma in i farmaceutiska renrum.
Drag& Fördelar
- Logga 6 döda mot Bacillus subtilis på 60 sekunder sparar tid på biodekontaminering
- Filtrerad till 0,2 mikron i ett renrum av klass B säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
- Steril version tillgänglig för renrum av klass A och B
- Innehåller inget kvartärt ammonium eller ytaktivt ämne så det är mycket låg resthalt
- Ingen faroklassificering innebär att endast grundläggande personlig skyddsutrustning krävs och ingen speciell avfallshantering krävs
- Dubbelpås packad i linjär rivförpackning så den är lätt att öppna även när du har på dig handskar
- Ej klassad som frätande och kan användas säkert i alla delar av renrummet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Sporicidalt desinfektionsmedel och rengöringsmedel |
| Form | Vätska |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Stabiliserad hypoklorsyra blandad med renat vatten |
| Koncentration | 2000 ppm underklorsyrlighet |
| Behållartyp | Förseglad flaska |
| Show More |