Läs mer
Bel Art™ ProCulture Kryogen förvaringsbox för flaskor
Produktkod. p-3273164 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
5,2 x 5,2 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Tube Array:
9 x 9
Håller:
81 (1,2, 2, 5 mL kryogena injektionsflaskor)
Produktkod. 15595594
Brand: Bel Art™ F188490001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarka plastlådor i polykarbonat är utmärkta för kompakt förvaring av 1,2, 2,0 eller 5,0 ml kryogena flaskor
  • Genomskinliga lock gör att du kan se innehållet utan att öppna locket
  • Genomskinliga lock kan skrivas på och har ett tryckt rutnät för enkel inventering
  • Kan användas i temperaturer från -196 °C till +121 °C
  • Ett knycklat hörn riktar locket mot identifieringsnumren på stativet
  • Användbar som utskick för flaskor
  • F18849-0001 kan användas med F18853-serien Cryo Tower Storage Systems (säljs separat) för att spara värdefullt bänkutrymme
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) För kompakt förvaring av 1,2, 2 eller 5 ml kryogena flaskor
Håller 81 (1,2, 2, 5 mL kryogena injektionsflaskor)
Inkluderar Transparent lock
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 5,2 x 5,2 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Längd (engelska) 5,2 tum
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm