Läs mer
uvex Profabutyl B-05R Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Butylgummi kemikalieskyddshandskar utan strumpa
- Sömlöst belagd med 0,50 mm bromobutyl
- Förbättrat grepp i fuktiga eller våta applikationer
- Resistent mot polära föreningar som estrar, ketoner, aldehyder, syror och alkalier
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | Bromobutyl |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Butylhandskar |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | ABIKLNOT |
| Visa mer |