Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Dispenserkassett för handrengöring i rostfritt stål
Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Främjar hygienen och hjälper till att hantera kostnader genom kontrollerad dispensering
- Tillverkad med rundade kanter och är lätt att rengöra med bara en trasa eller torkare
- Rundad topp förhindrar ansamling av damm och smuts
- Håller nere kostnaderna i områden med tung användning, med problemfritt underhåll
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handrengöringsdispenser |
| Färg | Silver |
| Mått (L x B x H) | 23.1 x 10.7 x 11.5 cm |
| Längd (engelska) | 9,1 tum |
| Längd (metrisk) | 23.1 cm |
| Bredd (engelska) | 4,2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 10.7 cm |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.5 cm |
| Håller | Rengöringskassett |
| Visa mer |