Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 92-465 Series Blue Nitrile Splash Handskar
Produktkod. p-8005342 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
100 par
Paket med 100
Produktkod. 11707713
Brand: Ansell™ 92465070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enastående motståndskraft mot animaliska fetter jämfört med PVC eller naturgummi. Ansell VersaTouchTM 92-465 Series Blue Nitrile Splash Handskar är tillverkade av en innovativ nitrilblandning som erbjuder utmärkta kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet.
  • Stänktåliga handskar för engångsbruk
  • Strukturerad finish på fingertopparna. Förbättrat grepp
  • Innehåller inget naturgummi
  • Lämplig för kontakt med all fet mat
  • Bra motståndskraft mot animaliskt fett jämfört med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
Applikationer :
  • Alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning
  • Rum med kontrollerad miljö
  • Färdiga måltider
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + I1:2009 och EN 374:2003
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek 7
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 924657
Serie 92-465
Längd (metrisk) 240 mm