Läs mer
Sartorius PROLINE™ Plus fast volym, enkanaliga mekaniska pipettrar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10312310 Handla allt Sartorius Produkter
Noggrannhet:
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,8 %
1,3 %
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
5 000μ L
10 ml
Modell:
F10
F2
F5
Fixa 10μ L
Fixa 100μ L
Fixa 1000μ L
Fixa 20μ L
Fixa 200μ L
Fixa 25μ L
Fixa 250μ L
Fixa 5μ L
Fixa 50μ L
Fixa 500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10312310
Brand: Sartorius 728575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust men ändå lätt och lätt att använda
Hög kvalitet och lätta pipeteringskrafter ger en trevlig pipettering. Proline Plus täcker hela intervallet μfrån 0,1 l till 10 ml och är lämplig för en lång rad vardagliga laboratorieapplikationer.
  • Helt autoklaverbara
  • Hög kemikalie- och UV-beständighet
  • Volyminställning med klickstopp
  • Lämplig för både vänster- och högerhänt drift
  • Kompatibel med ett brett utbud av tips
  • Kompatibel med de vanligaste laboratorierören tack vare den smala spets ejektorkrage
  • Safe-Cone Filter förhindrar kontaminering och skada på pipettern
  • Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
  • Enkel rengöring: endast 2-3 delar att demontera
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,3 %
Certifikat och efterlevnad CE
Kompatibla tips 5000 μL Optifit dricks
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit 5 000μ L
Material Polypropen
Modell F2
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 2000μ L
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 5000 μL Optifit dricks
Inkluderar Ejektorkrage med smal spets, säkert konfilter
Precision 0.15
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år