Läs mer
Sartorius PROLINE™ Plus fast volym, enkanaliga mekaniska pipettrar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10322310 Handla allt Sartorius Produkter
Noggrannhet:
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.8%
1.3%
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
5 000μ L
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10322310
Brand: Sartorius 728590
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust men ändå lätt och lätt att använda
Hög kvalitet och lätta pipeteringskrafter ger en trevlig pipettering. Proline Plus täcker hela intervallet μfrån 0,1 l till 10 ml och är lämplig för en lång rad vardagliga laboratorieapplikationer.
  • Helt autoklaverbara
  • Hög kemikalie- och UV-beständighet
  • Volyminställning med klickstopp
  • Lämplig för både vänster- och högerhänt drift
  • Kompatibel med ett brett utbud av tips
  • Kompatibel med de vanligaste laboratorierören tack vare den smala spets ejektorkrage
  • Safe-Cone Filter förhindrar kontaminering och skada på pipettern
  • Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
  • Enkel rengöring: endast 2-3 delar att demontera
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.6%
Certifikat och efterlevnad CE
Kompatibla tips 10 000 μL Optifit dricks
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit 10 000μ L
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 10 mL
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 10 000 μL Optifit dricks
Inkluderar Ejektorkrage med smal spets, säkert konfilter
Precision 0.20
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år