Läs mer
Sartorius PROLINE™ Plus fast volym, enkanaliga mekaniska pipettrar
Handla allt Sartorius Produkter
Noggrannhet:
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,8 %
1,3 %
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
5 000μ L
10 ml
Modell:
F10
F2
F5
Fixa 10μ L
Fixa 100μ L
Fixa 1000μ L
Fixa 20μ L
Fixa 200μ L
Fixa 25μ L
Fixa 250μ L
Fixa 5μ L
Fixa 50μ L
Fixa 500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög kvalitet och lätta pipeteringskrafter ger en trevlig pipettering. Proline Plus täcker hela intervallet μfrån 0,1 l till 10 ml och är lämplig för en lång rad vardagliga laboratorieapplikationer.
- Helt autoklaverbara
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
- Volyminställning med klickstopp
- Lämplig för både vänster- och högerhänt drift
- Kompatibel med ett brett utbud av tips
- Kompatibel med de vanligaste laboratorierören tack vare den smala spets ejektorkrage
- Safe-Cone Filter förhindrar kontaminering och skada på pipettern
- Färgkodning av volymintervall för enkelt val av pipetter och spets
- Enkel rengöring: endast 2-3 delar att demontera
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,5 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kompatibla tips | 200 μL Optifit spets, μ120 L SafetySpace™ filterspets |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Optifit Tips 200μ L, SafetySpace Filterspets 120μ L |
| Material | Polypropen |
| Modell | Fixa 25μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |