Läs mer
Sartorius Proline™ Plus enkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12812433 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
500 till 5000μ L
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
10 μl
20 μL
Noggrannhet:
1 till 0,6 %
10 till 1,3 %
2 till 0,5 %
2 till 0,6 %
2 till 0,8 %
3 till 0,6 %
3 till 0,9 %
3 till 1 %
5 till 1 %
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12812433
Brand: Sartorius 728040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att erbjuda komfort och kvalitet för daglig manuell pipettering. Sartorius Proline™ Plus enkanals mekanisk pipetter kombinerar hållbar konstruktion med användarvänlighet, plus det bredaste utbudet av pipetter för olika användare och applikationer. Tillgänglig med volymintervall från 0,1 μL till 10 ml.
Idealisk för både erfarna laboratoriepersonal och studenter
  • Det bredaste utbudet av pipetter, inklusive pipetter med fast volym för när volymer måste ställas in för att undvika fel
  • Optiload-mekanism möjliggör spetsladdning med perfekt spetstätning på spetskonen
  • Safe-Cone-filter minimerar risken för kontaminering
  • Justerbar volyminställning med klickstopp
  • Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
  • Slitstark, förstärkt struktur med hög kemikalie- och UV-beständighet
Användarvänlig och ergonomisk design
  • Lätt pipetteringskraft, bekvämt handtag och fingerstöd
  • Du behöver inte klämma på pipettern under pipettering
  • Lätt och lätt spetsutkast
  • Minskar risken för upprepade belastningsskador
  • Lätt att använda, gör-det-själv-kalibrering
  • Stora siffror och färgkodning på volymdisplayen
  • Volymfärgkodning möjliggör korrekt val av spetsvolym genom matchande färgkod
  • Fullständigt autoklaverbar utan att demonteras
  • Lätt att rengöra, med endast tre delar att demontera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 3 till 1 %
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:13485
Justerbart spetsavstånd 9 till 19,8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Minimerad risk för kontaminering med säkra konfilter och full autoklaverbarhet
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Proline
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (applikation) Minimerad risk för kontaminering med säkra konfilter och full autoklaverbarhet
Ökar 0,1 μl
UV-övervakning Ja
Garanti 2 år