Läs mer
Sartorius Proline Plus Mekanisk Pipett Multipack
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Mekanisk pipett Mulspetsack
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ L, 10 till 100μ L, 100 till 1000μ L
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
0,5 till 10, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l
100 till 1 000, 500 till 5 000μ l, 1 till 10 ml
2 till 20μ L, 20 till 200μ L, 100 till 1000μ L
2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000, 500 till 5 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
3 x Enkanalspipetter (0,5 till 10 L, μ20 till 200 μL, 100 till 1000 μL), 1 x 8-kanalspipett (30 till 300 μL), Spetsställ till 96 spetsar (0,1 till 10 μL, 0,5 till 200 L, μ5 till 100 L), μ5 till 100 μL, 0,05 L, 050 L och 4 x pipetthållare
- Låga pipetteringskrafter
- Ergonomisk fingerkrok
- Enkel volyminställning med klickstoppmekanism
- Snabb och lättläst volymdisplay minimerar risken för volyminställningsfel
- Värmeisolering av interna komponenter förbättrar noggrannheten
- Enkel att använda ''gör-det-själv''-kalibrering
- lätt att rengöra med endast tre delar att demontera
- Helt autoklaverbara
- Hög kemikalie- och UV-beständighet
- Högkvalitativ standard Optifit tips för olika applikationer
- Optiload spetsladdningsmekanism tillåter spetslastning med en lika konstant kraft på varje kanal och möjliggör perfekt spetsförsegling på varje enskild spetskon
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Optifit Tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Antal kanaler | 1 eller 8 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mekanisk pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10, 20 till 200, 100 till 1 000, 30 till 300μ l |
| Filtertyp | Safe-Cone Filter |
| Inkluderar | 3 x Enkanalspipetter (0,5 till 10 L, μ20 till 200 μL, 100 till 1000 μL), 1 x 8-kanalspipett (30 till 300 μL), Spetsställ till 96 spetsar (0,1 till 10 μL, 0,5 till 200 L, μ5 till 100 L), μ5 till 100 μL, 0,05 L, 050 L och 4 x pipetthållare |
| Visa mer |