Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Täckglas tätningsmedel
Produktkod. 17887378
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. 17887378
Brand: Invitrogen™ P56128
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProLong Täckglas Tätningsmedel förseglar kanterna på täckglaset när prover monteras mellan mikroskopglaset och täckglaset. Den är speciellt utformad för användning när diabilder monteras med ett antiblekningsmedel, som t.ex ProLong Antifade Mountant eller Slowfade Antifade Mountant.
ProLong Täckglas Tätningsmedel förseglar kanterna på täckglaset när prover monteras mellan mikroskopglaset och täckglaset. Den är speciellt utformad för användning när diabilder monteras med ett antiblekningsmedel, som t.ex ProLong Antifade Mountant eller Slowfade Antifade Mountant. Tätningsmedlet är lätt att applicera och borstas på efter att monteringsmedlet har härdat, för långvarig bevarande av objektglas.
Funktioner av ProLong Täckglastätningsmedel inkluderar:
• Torkar hårt och klart och bevarar monterade diabilder i månader eller år
• Skadar inte fluoroforer eller prover, som nagellack gör
• Kompatibel med ProLong Antifade och SlowFade Antiblekningsmedel
ProLong Coverslip Sealant är designad för att fungera med fluoroforer, som t.ex Alexa Fluor , GFP, RFP och andra konventionella fluoroforer, till skillnad från nagellack som innehåller kemiska lösningsmedel som kan negativt påverka fluoroforer eller provmorfologi.
Vid användning med ett hårt härdande monteringsmedel, som t.ex ProLong Antiblekningsmedel, se till att monteringsmedlet är helt härdat innan applicering ProLong Täckglas tätningsmedel. Eftersom detta tätningsmedel kan täta fukt under täckglaset, kan det störa härdningsprocessen. För prover upp till 30-μ m tjock, rekommenderas att låta ProLong mounts härda i 18-48 timmar och sedan, med hjälp av en borste, lägg ett tunt lager tätningsmedel på kanten. Vänta i 15-30 minuter, tills tätningsmedlet har stelnat, innan du fortsätter med bildtagning.
Vid användning av ett icke-härdande monteringsmedel, såsom Slowfade Antifade Mountants, kan tätning ske direkt efter montering. Använd en penselapplikator och applicera ett tunt lager på täckglasets kanter. Vänta i 15-30 minuter innan du fortsätter med bildtagning. ProLong Täckglastätningsmedel förhindrar att täckglaset rör sig under mikroskopobjektivet, och det kommer att bevara det monterade objektglaset i månader.
När objektglasen lagras under lång tid, rekommenderas det starkt att förvara dem i en frys, med låg fuktighet. Under lång lagring kan antikroppar och andra färgämnen diffundera och spridas från det avsedda målet. Att förvara objektglasen i kall förvaring saktar ner denna process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 15 mL
Produkttyp Täckglas tätningsmedel
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Tätningsmedel